Learn More
3-Chlorobenzotrifluoride, TRC
Codice prodotto. 30351742
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30351742 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30351742 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC4287455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
CAS 98-15-7
Formula molecolare C7 H4 Cl F3
Quantità 5 g
Sinonimo Fluoxetine Impurity 16
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
SMILES FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1
IUPAC Name 1-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 180.55
Peso formulazione 179.9954