Learn More
3-Chlorobenzoyl chloride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10020840
Click to view available options
Quantità:
5 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
618-46-2
C7H4Cl2O
175.01
MFCD00000671
WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
m-chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro, benzoyl chloride, m-chloro, m-chlorobenzoylchloride, 3-chlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 3-chloro, mcoc, 3-chlorobenzoic acid chloride, ccris 8615, 3chlorobenzoyl chloride
69252
3-chlorobenzoyl chloride
ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
618-46-2
C7H4Cl2O
175.01
MFCD00000671
WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
m-chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro, benzoyl chloride, m-chloro, m-chlorobenzoylchloride, 3-chlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 3-chloro, mcoc, 3-chlorobenzoic acid chloride, ccris 8615, 3chlorobenzoyl chloride
69252
3-chlorobenzoyl chloride
ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Chlorobenzoyl chloride
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.3600g/mL
Punti di ebollizione 223.0°C to 225.0°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.03% max. Total other poly-halogenated acid halides (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare ClC6H4COCl
Indice di rifrazione 1.5680 to 1.5700
Quantità 100 mL
Beilstein 09, 338
Gravità specifica 1.36
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Peso formulazione 175.01
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Chlorobenzoyl chloride
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.