Learn More
3-Chlorobenzoyl chloride, 99+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 108745000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 618-46-2 Peso : 0.73000kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Quantità 500mL
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10030850
  • 412.00€ / 500mL
Spedizione stimata: 28-07-2021
Identificatori chimici
618-46-2
175.01
WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
69252
ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
C7H4Cl2O
MFCD00000671
m-chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro, benzoyl chloride, m-chloro, m-chlorobenzoylchloride, 3-chlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 3-chloro, mcoc, 3-chlorobenzoic acid chloride, ccris 8615, 3chlorobenzoyl chloride
3-chlorobenzoyl chloride
Specifica
3-Chlorobenzoyl chloride
110°C
Glass bottle
1.36
Colorless
99+%
99.0
0.03% max. Total other poly-halogenated acid halides (GC)
ClC6H4COCl
09, 338
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
175.01
175.01
99+%
1.3600g/mL
Authentic
1.5680 to 1.5700
223.0°C to 225.0°C
500mL
618-46-2
100.0
C7H4Cl2O
MFCD00000671
m-chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro, benzoyl chloride, m-chloro, m-chlorobenzoylchloride, 3-chlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 3-chloro, mcoc, 3-chlorobenzoic acid chloride, ccris 8615, 3chlorobenzoyl chloride
WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
3-chlorobenzoyl chloride
69252
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 3-Chlorobenzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
SDS Documenti
Certificati