Learn More
3-Chlorobenzoyl chloride, 99+%
Codice prodotto. 10172610 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
5mL
Codice prodotto. 10172610
Marca: Thermo Scientific Acros 108740050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 618-46-2 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 618-46-2
Formula molecolare C7H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 175.01
Numero MDL MFCD00000671
InChI Key WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro, benzoyl chloride, m-chloro, m-chlorobenzoylchloride, 3-chlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 3-chloro, mcoc, 3-chlorobenzoic acid chloride, ccris 8615, 3chlorobenzoyl chloride
PubChem CID 69252
IUPAC Name 3-chlorobenzoyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorobenzoyl chloride
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.3600g/mL
Punti di ebollizione 223.0°C to 225.0°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.03% max. Total other poly-halogenated acid halides (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4COCl
Indice di rifrazione 1.5680 to 1.5700
Quantità 5 mL
Beilstein 09, 338
Gravità specifica 1.36
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Peso formulazione 175.01
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chlorobenzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.