Learn More
3-Chlorobenzoyl Chloride, TRC
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chlorobenzoyl Chloride |
| CAS | 618-46-2 |
| Formula molecolare | C7H4Cl2O |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 3-Chlorobenzoyl Chloride, NSC 41886, m-Chlorobenzoyl Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H |
| SMILES | ClC(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC Name | 3-chlorobenzoyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 175.01 |
| Peso formulazione | 173.9639 |