Learn More
3-Chlorobenzoylacetonitrile, 98%
Codice prodotto. 11491628
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491628 5 g 5g
11481628 1 g 1g
11401638 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11491628 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13913.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 21667-62-9 | C9H6ClNO | 179.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21667-62-9
Formula molecolare C9H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 179.60
Numero MDL MFCD00067891
InChI Key IUDFNNHFARLIPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chlorobenzoylacetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 3-chlorophenacylcyanide, 3-chlorobenzoyl acetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxo-propanenitrile, beta-ketonitrile 5b, pubchem12046, m-chlorophenacyl cyanide, acmc-1cqmb, maybridge1_004670
PubChem CID 140855
IUPAC Name 3-(3-chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
SMILES ClC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorobenzoylacetonitrile
Punto di fusione 78°C to 83°C
Quantità 5 g
Beilstein 2414476
Peso formulazione 179.61
Percent Purity 98%