Learn More
3-Chlorobenzyl Cyanide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chlorobenzyl Cyanide |
| CAS | 1529-41-5 |
| Formula molecolare | C8 H6 Cl N |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 3-Chloro-benzeneacetonitrile, (m-Chlorophenyl)-acetonitrile, 1-Chloro-3-(cyanomethyl)benzene, 2-(3-Chlorophenyl)acetonitrile, 3-Chlorobenzeneacetonitrile, 3-Chlorobenzyl cyanide, 3-Chlorophenylacetonitrile, m-Chlorobenzyl Cyanide, m-Chlorobenzyl Nitrile, m-Chlorophenylacetonitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2 |
| SMILES | Clc1cccc(CC#N)c1 |
| IUPAC Name | 2-(3-chlorophenyl)acetonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 151.59 |
| Peso formulazione | 151.0189 |