Learn More
3-Chlorobenzylamine, 98%
Codice prodotto. 10613712 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10613712
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4152-90-3 | C7H8ClN | 141.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4152-90-3
Formula molecolare C7H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 141.6
Numero MDL MFCD00040752
InChI Key BJFPYGGTDAYECS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chlorobenzylamine, 3-chlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro, 1-3-chlorophenyl methanamine, m-chlorobenzylamine, 3-chloro-benzylamine, m-chlorobenzyl amine, 3-chlorophenyl methylamine, chembl12957, c2a
PubChem CID 77802
IUPAC Name (3-chlorophenyl)methanamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorobenzylamine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 110.0°C to 112.0°C (17.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 98°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4CH2NH2
Indice di rifrazione 1.5575 to 1.5605
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.15
Peso formulazione 141.6
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid