Learn More
3-Chlorobenzylsulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15224358 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15224358 1 g 1g
15234358 5 g 5g
15244358 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15224358 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 454480010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 24974-73-0
Formula molecolare C7H6Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 225.09
InChI Key LXTGNVLBPVVMSL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2757802
IUPAC Name (3-chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CS(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorobenzylsulfonyl chloride
Punto di fusione 71.0°C to 75.0°C
Quantità 1 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Intervallo percentuale saggio 96% min. As diethylamine derivative (HPLC)
Sinonimo 3-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 3-chlorophenyl methyl sulfone, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-chloro, pubchem5501, acmc-20an5u, 3-chlorobenzylsulfonyl chloride, 3-chlorophenyl methanesulfonylchloride, benzenemethanesulfonylchloride,3-chloro, benzenemethanesulfonylchloride, 3-chloro
Peso formulazione 225.09
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chlorobenzylsulfonyl chloride, 97%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.