Learn More
3'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15284824 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15284824
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 450470010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 478647-00-6
Formula molecolare C12H8Cl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 287.17
InChI Key FVELIXWAKJVRDG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-chloro-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, bis-o,o-diethylphosphorothionicanhydrid, 3'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride,3'-chloro, 4-3-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 16244688
IUPAC Name 4-(3-chlorophenyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Materiale o nome chimico 3'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
Punto di fusione 71°C to 74°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. Diethylsulfonamide derivative (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 287.17
Percent Purity 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado