Learn More
3-Chlorocinnamic acid, predominantly trans, 98+%
Codice prodotto. 11475443
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11475443 250 g 250g
11455443 10 g 10g
11465443 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11475443 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13416.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1866-38-2 | C9H7ClO2 | 182.603 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1866-38-2
Formula molecolare C9H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 182.603
Numero MDL MFCD00004384
InChI Key FFKGOJWPSXRALK-SNAWJCMRSA-N
Sinonimo 3-chlorocinnamic acid, 3-3-chlorophenyl acrylic acid, m-chlorocinnamic acid, e-3-3-chlorophenyl acrylic acid, 2e-3-3-chlorophenyl acrylic acid, trans-3-chlorocinnamic acid, e-3-chlorocinnamic acid, 2e-3-3-chlorophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-3-chlorophenyl, rarechem bk hc t320
PubChem CID 735250
IUPAC Name (E)-3-(3-chlorophenyl)prop-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorocinnamic acid
Nota nome predominantly trans
Punto di fusione 161°C to 164°C
Quantità 250 g
Beilstein 2207378
Peso formulazione 182.61
Percent Purity ≥98%