Learn More
3-Chloroiminodibenzyl, TRC
Codice prodotto. 30367903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
250 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30367903 250 g -
30358842 5 g 5g
30357219 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30367903 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC366920250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32943-25-2
Formula molecolare C14 H12 Cl N
Molecular Weight (g/mol) 229.7
Sinonimo 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. F (EP)
IUPAC Name 2-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepine
SMILES Clc1ccc2CCc3ccccc3Nc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Quantità 250 g
InChI Formula InChI=1S/C14H12ClN/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)16-14(11)9-12/h1-4,7-9,16H,5-6H2
Peso formulazione 229.0658