Learn More
3-Chloroiodobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chloroiodobenzene |
| CAS | 625-99-0 |
| Formula molecolare | C32 H34 N2 O8 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-Chloro-3-iodobenzene, 1-Iodo-3-chlorobenzene, 3-Chloro-1-iodobenzene, 3-Chloroiodobenzene, 3-Chlorophenyl iodide, 3-Iodochlorobenzene, NSC 32861, m-Chloroiodobenzene, m-Chloroiodobenzene, m-Chlorophenyl iodide |
| InChI Formula | InChI=1S/C32H34N2O8/c1-20-18-34(31(37)33-29(20)36)30-28(40-4)27(35)26(42-30)19-41-32(21-9-6-5-7-10-21,22-13-15-24(38-2)16-14-22)23-11-8-12-25(17-23)39-3/h5-18,26-28,30,35H,19H2,1-4H3,(H,33,36,37)/t26-,27?,28?,30-,32?/m1/s1 |
| SMILES | COC1C(O)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4cccc(OC)c4)O[C@H]1N5C=C(C)C(=O)NC5=O |
| IUPAC Name | 1-[(2R,5R)-4-hydroxy-3-methoxy-5-[[(3-methoxyphenyl)-(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 574.621 |
| Peso formulazione | 574.232 |