Learn More
3-(Chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole, Technical Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10283322
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10283322 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10029491 1 g Amber Glass Bottle 1g
10041974 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10283322 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW00285CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Identificatori chimici
CAS 51791-12-9
Formula molecolare C3H3ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 118.52
Numero MDL MFCD00052097
InChI Key YSNKGJCEHOJIDK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735765
IUPAC Name 3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
SMILES ClCC1=NOC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl, chloromethyl 1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl
Peso formulazione 118.52
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche