Learn More
3-(Chloromethyl)-1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10366854
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10366854 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10366854 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC46524CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Chloromethyl)-1-methyl-5-phenyl-1H-pyrazole
CAS 869901-13-3
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H11ClN2
Numero MDL MFCD08271938
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-chloromethyl-1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazole, 3-chloromethyl-1-methyl-5-phenylpyrazole, 1h-pyrazole,3-chloromethyl-1-methyl-5-phenyl
InChI Key KAZKAWDJSYXNGK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=CC(=N1)CCl)C2=CC=CC=C2
IUPAC Name 3-(chloromethyl)-1-methyl-5-phenylpyrazole
Molecular Weight (g/mol) 206.673
PubChem CID 18525795
Peso formulazione 206.67
Percent Purity 97%