Learn More
3-(Chloromethyl)-1-methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10505364
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10505364 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10346904 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10505364 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47124CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 876316-61-9
Formula molecolare C9H9ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 212.70
Numero MDL MFCD08435883
InChI Key ODLZAEGCJDMPOT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloromethyl-1-methyl-5-thien-2-yl-1h-pyrazole, 3-chloromethyl-1-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole,3-chloromethyl-1-methyl-5-2-thienyl, 3-chloromethyl-1-methyl-5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole, 2-3-chloromethyl-1-methylpyrazol-5-yl thiophene
PubChem CID 18525807
IUPAC Name 3-(chloromethyl)-1-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazole
SMILES CN1N=C(CCl)C=C1C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Chloromethyl)-1-methyl-5-thien-2-yl-1H-pyrazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 212.7
Percent Purity 97%