Learn More
3-(Chloromethyl)-5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11340647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11340647 10 g 10g
11330647 250 mg 250mg
10265324 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11340647 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC46924EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Identificatori chimici
CAS 876316-48-2
Formula molecolare C9H9ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 196.63
Numero MDL MFCD08690269
InChI Key DZUIHVJDKDNADW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloromethyl-5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole,3-chloromethyl-5-2-furanyl-1-methyl, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole, 2-3-chloromethyl-1-methylpyrazol-5-yl furan
PubChem CID 18525803
IUPAC Name 3-(chloromethyl)-5-(furan-2-yl)-1-methylpyrazole
SMILES CN1N=C(CCl)C=C1C1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Chloromethyl)-5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 10 g
Peso formulazione 196.64
Percent Purity 95%