Learn More
3-(Chloromethyl)-5-(2-furyl)isoxazole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10259772
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10259772 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10259772 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC34924DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Chloromethyl)-5-(2-furyl)isoxazole
CAS 848658-70-8
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C8H6ClNO2
Numero MDL MFCD07329988
Quantità 1 g
Sinonimo 3-chloromethyl-5-2-furyl isoxazole, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl-1,2-oxazole, isoxazole,3-chloromethyl-5-2-furanyl, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl isoxazole
InChI Key IPIMDVOPXIOKAK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC(=NO2)CCl
IUPAC Name 3-(chloromethyl)-5-(furan-2-yl)-1,2-oxazole
Molecular Weight (g/mol) 183.591
PubChem CID 4962799
Peso formulazione 183.59
Percent Purity 97%