Learn More
3-(Chloromethyl)-5-(2-thienyl)-1,2,4-oxadiazole, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10613043
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10613043 250 mg 250mg
10497632 1 g 1g
10082214 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10613043 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW06262CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Identificatori chimici
CAS 306936-06-1
Formula molecolare C7H5ClN2OS
Molecular Weight (g/mol) 200.64
Numero MDL MFCD01571188
InChI Key YVYZVJRSESVBCM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thien-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-2-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-2-thienyl, 2-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl thiophene
PubChem CID 2798343
IUPAC Name 3-(chloromethyl)-5-thiophen-2-yl-1,2,4-oxadiazole
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC(=NO2)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Chloromethyl)-5-(2-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 200.65
Percent Purity 95%