Learn More
3-(chloromethyl)-5-(3-thienyl)-1,2,4-oxadiazole, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11360427
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11360427 250 mg 250mg
10198312 1 g 1g
10702207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11360427 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW01730CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Identificatori chimici
CAS 184970-24-9
Formula molecolare C7H5ClN2OS
Molecular Weight (g/mol) 200.64
InChI Key KHJYOJVUQYWASE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloromethyl-5-thiophen-3-yl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-3-thienyl, 3-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl thiophene
PubChem CID 2797043
IUPAC Name 3-(chloromethyl)-5-thiophen-3-yl-1,2,4-oxadiazole
SMILES C1=CSC=C1C2=NC(=NO2)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Chloromethyl)-5-(3-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 200.65
Percent Purity 97%