Learn More
3-(Chloromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazole, ≥95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(Chloromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 2, 4-oxadiazole |
| CAS | 175205-63-7 |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C10H6ClF3N2O |
| Numero MDL | MFCD00084969 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethyl phenyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethyl phenyl, 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethyl-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 3-chloromethyl-5-3-trifluoromethylphenyl-1,2,4 oxadiazole, pubchem12425, timtec-bb sbb005579, buttpark 48\08-26 |
| InChI Key | INANILNLXTUPHD-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |