Learn More
3-(chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1, 2, 4-oxadiazole |
| CAS | 73217-31-9 |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C10H9ClN2O2 |
| Numero MDL | MFCD00084967 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 3-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl, 3-chloromethyl-5-4-methoxy-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1-3-chloromethyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl-4-methoxybenzene, 3-chloromethyl-5-4-methyloxy phenyl-1,2,4-oxadiazole |
| InChI Key | LSYCZBSPYWGGHC-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |