Learn More
3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10631313
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10631313 1 g 1g
10213192 250 mg 250mg
10525954 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10631313 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB01262DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 35166-37-1
Formula molecolare C5H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 131.56
Numero MDL MFCD00221166
InChI Key FEXTXBAFBURKGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloromethyl-5-methylisoxazole, 3-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazole, 3-chloromethyl-5-methyl-isoxazole, pubchem8710, zlchem 1024, acmc-209idp, 3-chloromethyl-5-methyisoxazole, 3-choromethyl-5-methylisoxazole, 5-methyl-3-chloromethylisoxazole
PubChem CID 2735763
IUPAC Name 3-(chloromethyl)-5-methyl-1,2-oxazole
SMILES CC1=CC(CCl)=NO1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Chloromethyl)-5-methylisoxazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 131.56
Percent Purity 97%