Learn More
3-Chloromethyl-5-methylpyridine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30368089
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30368089 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30368089 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3655555G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
CAS 1007089-84-0
Formula molecolare C7 H8 Cl N . Cl H
Quantità 5 g
Sinonimo Rupatadine impurity 6 HCl
InChI Formula InChI=1S/C7H8ClN.ClH/c1-6-2-7(3-8)5-9-4-6;/h2,4-5H,3H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1cncc(CCl)c1
IUPAC Name 3-(chloromethyl)-5-methylpyridine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 178.06
Peso formulazione 177.0112