Learn More
3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10168414
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10168414 5 g 5g
10089581 250 mg 250mg
10130702 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10168414 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW02030DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Identificatori chimici
CAS 1201-68-9
Formula molecolare C9H7ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 194.618
Numero MDL MFCD00084968
InChI Key VEIXFEJMHJPUBS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 302154
IUPAC Name 3-(chloromethyl)-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NO2)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Chloromethyl)-5-phenyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Sinonimo 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-phenyl, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-phenyl
Peso formulazione 194.62
Percent Purity 97%