Learn More
3-(Chloromethyl)-5-phenylisoxazole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10709593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10709593 1 g Amber Glass Bottle 1g
10249242 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10709593 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC30524DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 14731-10-3
Formula molecolare C10H8ClNO
Molecular Weight (g/mol) 193.63
Numero MDL MFCD01444154
InChI Key MLJJRVMANUGETQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1484769
IUPAC Name 3-(chloromethyl)-5-phenyl-1,2-oxazole
SMILES ClCC1=NOC(=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Chloromethyl)-5-phenylisoxazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 3-chloromethyl-5-phenylisoxazole, 3-chloromethyl-5-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 3-chloromethyl-5-phenyl, 5-phenyl-3-chloromethyl isoxazole, isoxazole,3-chloromethyl-5-phenyl
Peso formulazione 193.63
Percent Purity 97%