Learn More
3-(Chloromethyl)-5-thien-2-ylisoxazole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10594984
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10594984 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10594984 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC23124DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Chloromethyl)-5-thien-2-ylisoxazole
CAS 863669-57-2
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C8H6ClNOS
Numero MDL MFCD07339176
Quantità 1 g
Sinonimo 3-chloromethyl-5-thien-2-ylisoxazole, 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl-1,2-oxazole, isoxazole,3-chloromethyl-5-2-thienyl, 2-3-chloromethyl isoxazol-5-yl thiophene, 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl isoxazole
InChI Key RKWOCISPZAHSCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCC1=NOC(=C1)C1=CC=CS1
IUPAC Name 3-(chloromethyl)-5-thiophen-2-yl-1,2-oxazole
Molecular Weight (g/mol) 199.65
PubChem CID 7130599
Peso formulazione 199.66
Percent Purity 97%