Learn More
3-(chloromethyl)benzamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10714583
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10714583 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10100702 1 g Amber Glass Bottle 1g
10440564 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10714583 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore S08130CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 135654-16-9
Formula molecolare C8H8ClNO
Molecular Weight (g/mol) 169.608
Numero MDL MFCD00175948
InChI Key OOYATKQQGVPYQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloromethyl benzamide, benzamide,3-chloromethyl, benzamide, 3-chloromethyl-9ci, 3-chloromethyl-benzamide, 3-carbamoylbenzyl chloride, acmc-20a41t, 3-aminocarbonyl benzyl chloride, 3-carbamoylbenzyl chloride, 3-aminocarbonyl benzyl chloride
PubChem CID 737145
IUPAC Name 3-(chloromethyl)benzamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CCl)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(chloromethyl)benzamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CH2ClC6H4C(O)NH2
Quantità 250 mg
Peso formulazione 169.61
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Chloromethyl)benzamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.