Learn More
3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 11490833
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Unit Size
11490833 100 g 100g
11470833 5 g 5g
11480833 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11490833 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13279.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 6959-48-4 | C6H7Cl2N | 164.029 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6959-48-4
Formula molecolare C6H7Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 164.029
Numero MDL MFCD00012818
InChI Key UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-picolyl chloride hydrochloride, 3-chloromethyl pyridine hcl, ccris 140, pyridine, 3-chloromethyl-, hydrochloride, 3-pyridylmethyl chloride hydrochloride, unii-bqa8fyp4yn, 3-chloromethyl pyridinium chloride, 3-chloromethyl pyridine.hcl
PubChem CID 23394
IUPAC Name 3-(chloromethyl)pyridine;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CN=C1)CCl.Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Punto di fusione 136°C to 142°C
pH 3
Quantità 100 g
Numero UN UN3261
Beilstein 3689156
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 164.04
Percent Purity 97%