Learn More
3-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30367944
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30367944 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30367944 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36981510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride
CAS 6959-48-4
Formula molecolare C6H7Cl2N
Quantità 10 g
Sinonimo (Pyridin-3-yl)methyl Chloride Hydrochloride, 3-(Chloromethyl)pyridine Monohydrochloride, 3-Picolyl Chloride Hydrochloride, 3-Pyridylmethyl Chloride Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
SMILES Cl.ClCc1cccnc1
IUPAC Name 3-(chloromethyl)pyridine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 164.03