Learn More
3-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30351873
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
25 g
Dimensione della confezione:
2.50g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30351873 25 g 25g
30350119 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30351873 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36981525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride
CAS 6959-48-4
Formula molecolare C6H7Cl2N
Quantità 25 g
Sinonimo (Pyridin-3-yl)methyl Chloride Hydrochloride, 3-(Chloromethyl)pyridine Monohydrochloride, 3-Picolyl Chloride Hydrochloride, 3-Pyridylmethyl Chloride Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
SMILES Cl.ClCc1cccnc1
IUPAC Name 3-(chloromethyl)pyridine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 164.03