Learn More
3-Chloroperoxybenzoic Acid, 70-75%, balance 3-Chlorobenzoic Acid and water
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | 3-Chloroperoxybenzoic Acid |
| Nota nome | 70 - 75% |
| CAS | 937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5 |
| CAS min. % | 70.0, 25.0, 25.0 |
| CAS max % | 75.0, 30.0, 30.0 |
| Punto di fusione | 92.0°C to 94.0°C |
| Colore | White |
| Densità | 0.5600g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical (HPLC) |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 3-Chloroperoxybenzoic acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Perossido organico Tipo C e D
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.