Learn More
3-Chlorophenol, 99%
Codice prodotto. 10353562 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
5g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10353562 5 g Bottiglia in vetro 5g
10675332 25 g Bottiglia in vetro 25g
10580181 100 g Bottiglia in vetro 100g
13418308 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
4 options
Codice prodotto. 10353562
Marca: Thermo Scientific Acros 109810050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 108-43-0 | C6H5ClO | 128.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-43-0
Formula molecolare C6H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 128.56
Numero MDL MFCD00002256
InChI Key HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-chlorophenol, phenol, 3-chloro, phenol, m-chloro, 3-hydroxychlorobenzene, m-chlorophenic acid, meta-chlorophenol, unii-z2z7m2ftad, 3-chloro-1-hydroxybenzene, 3-chloro-phenol, ccris 641
PubChem CID 7933
ChEBI CHEBI:38855
IUPAC Name 3-chlorophenol
SMILES OC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorophenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 33.0°C to 35.0°C
Colore Brown to Yellow
Densità 1.2180g/mL
Punti di ebollizione 214.0°C
Punto d'infiammabilità 97°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4OH
Indice di rifrazione 1.5650 to 1.5670
Quantità 5 g
Beilstein 06,185
Indice di Merck 15,2157
Gravità specifica 1.218
Informazioni di solubilità Solubility in water: 27.7g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and aq. alkali
Viscosità 11.55 Pas (25°C)
Peso formulazione 128.56
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chlorophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.