Learn More
3-Chlorophenol, TRC
Codice prodotto. 30133012
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133012 100 g 100g
17971435 25 g 25g
17922855 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133012 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC375010100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-43-0
Formula molecolare C6 H5 Cl O
Molecular Weight (g/mol) 128.56
Sinonimo Phenol, m-chloro- (7CI,8CI), 3-Chlorophenol, 3-Hydroxychlorobenzene, NSC 59700, m-Chlorophenic acid, m-Chlorophenol
IUPAC Name 3-chlorophenol
SMILES Oc1cccc(Cl)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorophenol
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Peso formulazione 128.0029