Learn More
(3-chlorophenyl)methanol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10641635
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10641635 10 g 10g
10081834 25 g 25g
11356326 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10641635 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01130EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 873-63-2
Formula molecolare C7H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 142.582
InChI Key ZSRDNPVYGSFUMD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chlorobenzyl alcohol, 3-chlorophenyl methanol, m-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-chloro, 3-chlorobenzylalcohol, 3-chlorophenyl methan-1-ol, m-chlorobenzylalcohol, 3-chlorobenyl alcohol, pubchem3626, acmc-209qjt
PubChem CID 70117
IUPAC Name (3-chlorophenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Chlorophenyl)methanol
Densità 1.2100g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare ClC6H4CH2OH
Quantità 10 g
Peso formulazione 142.58
Percent Purity 97%