Learn More
3-chlorophenylacetic acid, 99+%
Codice prodotto. 10107573 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10107573 50 g Glass bottle 50g
10010820 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10107573 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 109840500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1878-65-5 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1878-65-5
Formula molecolare C8H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 170.59
Numero MDL MFCD00004332
InChI Key WFPMUFXQDKMVCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chlorophenylacetic acid, m-chlorophenylacetic acid, 2-3-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorobenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-chloro, m-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorophenyl acetic acid, 3-chlorophenylaceticacid, acetic acid, m-chlorophenyl
PubChem CID 15879
IUPAC Name 2-(3-chlorophenyl)acetic acid
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorophenylacetic acid
Punto di fusione 77°C to 80°C
CAS min. % 99.0
Colore White
CAS max % 100.0
Quantità 50 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Shiny Flakes and Chunks
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare ClC6H4CH2CO2H
Beilstein 09, II, 306
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 170.6
Percent Purity 99+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chlorophenylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.