Learn More
3-Chlorophenylboronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30350219
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30350219 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30350219 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC59651050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorophenylboronic Acid
CAS 63503-60-6
Formula molecolare C6 H6 B Cl O2
Quantità 50 mg
Sinonimo B-(3-Chlorophenyl)boronic Acid, (3-Chlorophenyl)boronic Acid, (m-Chlorophenyl)boronic Acid, 3-Chlorobenzeneboronic Acid, m-Chlorobenzeneboronic Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H6BClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
SMILES OB(O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC Name (3-chlorophenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 156.375
Peso formulazione 156.015