Learn More
3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 10373812 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10373812 25 g Bottiglia in vetro 25g
10282792 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10373812 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 167360250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2312-23-4 | C6H7ClN2·HCl | 179.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2312-23-4
Formula molecolare C6H7ClN2·HCl
Molecular Weight (g/mol) 179.05
Numero MDL MFCD00012935
InChI Key CRRIAWUJYMLJOE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-chlorophenyl-, monohydrochloride, 1-3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hcl, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride 1:1, 3-chlorophenyl hydrazinehydrochloride
PubChem CID 75331
IUPAC Name (3-chlorophenyl)hydrazine;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)NN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 242°C
Colore Beige or Pink to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H4NHNH2·HCl
Quantità 25 g
Beilstein 15, 424
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 179.05
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.