Learn More
3-Chlorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10526114 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10526114 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10526114 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397491000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 36229-42-2 | C6H4BrClMg | 215.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorophenylmagnesium bromide
CAS 36229-42-2, 109-99-9
CAS min. % 11.24, 86.52
CAS max % 13.48, 88.76
Quantità 100 mL
Formula molecolare C6H4BrClMg
Formula lineare ClC6H4MgBr
Numero MDL MFCD00672003
Punto d'infiammabilità <−17°C
Sinonimo 3-chlorophenylmagnesium bromide, 3-chlorophenyl magnesium bromide, magnesium,bromo 3-chlorophenyl, m-chlorophenylmagnesium bromide, m-chlorophenyl magnesium bromide, 3-chloro phenyl magnesium bromide, 3-chloro-phenyl magnesium bromide, ziyruwptupfrqu-uhfffaoysa-m, grignard reagent
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key ZIYRUWPTUPFRQU-UHFFFAOYSA-M
SMILES ClC1=CC([Mg]Br)=CC=C1
IUPAC Name magnesium;chlorobenzene;bromide
Molecular Weight (g/mol) 215.76
PubChem CID 12252967
Peso formulazione 215.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M (Argentometry), exact strength on the certificate of analysis
Identificazione Identity confirmed
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Aspetto Clear yellow to brown solution
Gravità specifica 0.96
Densità 0.9600g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chlorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.