Learn More
3-Chlorophthalic anhydride, 95+%
Codice prodotto. 10147822 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10147822 1 g Bottiglia in vetro 1g
10739023 5 g Bottiglia in vetro 5g
10358663 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10147822 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 381290010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 117-21-5 | C8H3ClO3 | 182.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117-21-5
Formula molecolare C8H3ClO3
Molecular Weight (g/mol) 182.56
Numero MDL MFCD00023107
InChI Key UERPUZBSSSAZJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chlorophthalic anhydride, 4-chloroisobenzofuran-1,3-dione, 3-chlorophthalic acid anhydride, unii-vo7nxt0137, 1,3-isobenzofurandione, chloro, 4-chloro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-chloranyl-2-benzofuran-1,3-dione, 3clpa, pubchem19464, 3-chlorophthalicanhydride
PubChem CID 67014
IUPAC Name 4-chloro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES ClC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Specifikationer
Materiale o nome chimico 3-Chlorophthalic anhydride
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 123°C to 126°C
Colore White or Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 182.56
Percent Purity 95+%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.