Learn More
3-Chlorophthalic Anhydride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Chlorophthalic Acid Anhydride |
| CAS | 117-21-5 |
| Formula molecolare | C8 H3 Cl O3 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | Phthalic anhydride, 3-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,3-isobenzofurandione, 3-Chlorophthalic acid anhydride, 3-Chlorophthalic anhydride, 4-Chloroisobenzofuran-1,3-dione, NSC 122937, 3-Chlorophthalic Acid Anhydride |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H3ClO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3H |
| SMILES | Clc1cccc2C(=O)OC(=O)c12 |
| IUPAC Name | 4-chloro-2-benzofuran-1,3-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.561 |
| Peso formulazione | 181.9771 |