Learn More
3-Chlorophthalic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30365199
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30365199 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30365199 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC380578500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chlorophthalic Acid Anhydride
CAS 117-21-5
Formula molecolare C8 H3 Cl O3
Quantità 500 mg
Sinonimo Phthalic anhydride, 3-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,3-isobenzofurandione, 3-Chlorophthalic acid anhydride, 3-Chlorophthalic anhydride, 4-Chloroisobenzofuran-1,3-dione, NSC 122937, 3-Chlorophthalic Acid Anhydride
InChI Formula InChI=1S/C8H3ClO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3H
SMILES Clc1cccc2C(=O)OC(=O)c12
IUPAC Name 4-chloro-2-benzofuran-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 182.561
Peso formulazione 181.9771