Learn More
3-Chloropropanesulfonyl chloride, 96%
Codice prodotto. 10675202 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10675202 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10675202 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154730250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1633-82-5 | C3H6Cl2O2S | 177.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloropropanesulfonyl chloride
Nota nome 96%
CAS 1633-82-5
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Brown
Densità 1.4500g/mL
Punti di ebollizione 70°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H6Cl2O2S
Formula lineare Cl(CH2)3SO2Cl
Indice di rifrazione 1.4890 to 1.491
Numero MDL MFCD00007463
Quantità 25 mL
Gravità specifica 1.45
Sinonimo 3-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloro-1-propanesulfonyl chloride, 3-chloropropanesulfonylchloride, 3-chloropropylsulfonyl chloride, 3-chloropropanesulphonyl chloride, 1-propanesulfonyl chloride, 3-chloro, propanesulfonyl chloride, chloro, 3-chloro-propane-1-sulfonyl chloride, gamma-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloropropylsulfonylchloride
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key GPKDGVXBXQTHRY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CS(=O)(=O)Cl)CCl
IUPAC Name 3-chloropropane-1-sulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 177.05
PubChem CID 15410
Peso formulazione 177.05
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chloropropanesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.