Learn More
3-Chloropropionyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10520181 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10520181
Marca: Thermo Scientific Acros 109991000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 625-36-5 | C3H4Cl2O | 126.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-36-5
Formula molecolare C3H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 126.96
Numero MDL MFCD00000747
InChI Key INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-chloro, propionyl chloride, 3-chloro, 3-chloropropionylchloride, beta-chloropropionyl chloride, 3-chloropropionic acid chloride, chloropropionyl chloride, propanoylchloride, 3-chloro, .beta.-chloropropanoyl chloride, .beta.-chloropropionyl chloride
PubChem CID 69364
IUPAC Name 3-chloropropanoyl chloride
SMILES ClCCC(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloropropionyl chloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -32.0°C
Colore Brown to Colorless
Densità 1.3300g/mL
Punti di ebollizione 143.0°C to 145.0°C
Punto d'infiammabilità 49°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCH2CH2COCl
Indice di rifrazione 1.4560 to 1.4580
Quantità 100 mL
Beilstein 02, 250
Gravità specifica 1.33
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts violently with alcohol,amines,other,nucleophtilic solvents
Viscosità 1.4 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 126.97
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Chloropropionyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.