Learn More
3-Chloropropiophenone, Mikromol™
Codice prodotto. 30051409
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051409 100 mg 100mg
30050921 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051409 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0745.08
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Chloropropiophenone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloropropiophenone
CAS 34841-35-5
Nomi componenti o analita 3-Chloropropiophenone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H9 Cl O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 3-Chloropropane-1,2-diol, 3-Chloropropiophenone
InChI Formula InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC Name 1-(3-chlorophenyl)propan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 168.6202
Quantità 100 mg
Peso formulazione 168.0342 g/mol