Learn More
3-Chloropropiophenone, TRC
Codice prodotto. 17992565
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992565 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17992565 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37977010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloropropiophenone
CAS 34841-35-5
Formula molecolare C9 H9 Cl O
Quantità 10 g
Sinonimo 3-Chloropropiophenone, 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)- (9CI, ACI), 1-(3-Chlorophenyl)-1-propanone (ACI), Propiophenone, 3'-chloro- (6CI, 7CI), 3-Chlorophenyl ethyl ketone, 3'-Chloropropiophenone, m-Chloropropiophenone
InChI Formula InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC Name 1-(3-chlorophenyl)propan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 168.6202
Peso formulazione 168.0342