Learn More
3-Chloropropyl isocyanate, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10668634 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10668634 1 g Bottiglia in vetro 1g
10368790 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10668634 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 314590010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 13010-19-0
Formula molecolare C4H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 119.55
Numero MDL MFCD00010384
InChI Key RQAVSDINDRNIKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloropropyl isocyanate, 3-chloropropylisocyanate, propane, 1-chloro-3-isocyanato, 1-chloro-3-isocyanato-propane, chloropropylisocyanate, chloropropyl isocyanate, 3-chloropropanisocyanate, chloro propyl isocyanate, acmc-20an5q, 3-chloropropyl-isocyanate
PubChem CID 166752
IUPAC Name 1-chloro-3-isocyanatopropane
SMILES ClCCCN=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Chloropropyl isocyanate
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 152°C to 154°C
Punto d'infiammabilità 61°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl(CH2)3NCO
Indice di rifrazione 1.4490 to 1.453
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.16
Peso formulazione 119.55
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid