Learn More
(3-Chloropropyl)triethoxysilane, 97+%
Codice prodotto. 10298753 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10298753 25 g Bottiglia in vetro 25g
10492975 5 g Bottiglia in vetro 5g
10579023 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10298753 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 391890250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5089-70-3 | C9H21ClO3Si | 240.8 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5089-70-3
Formula molecolare C9H21ClO3Si
Molecular Weight (g/mol) 240.8
Numero MDL MFCD00018985
InChI Key KSCAZPYHLGGNPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloropropyl triethoxysilane, 3-chloropropyl triethoxy silane, silane, 3-chloropropyl triethoxy, unii-x7rb20518m, triethoxy gamma-chloropropyl silane, gamma-chloropropyltriethoxysilane, triethoxy .gamma.-chloropropyl silane, chloropropyl triethoxysilane, dynasylan cpteo
PubChem CID 78771
IUPAC Name 3-chloropropyl(triethoxy)silane
SMILES CCO[Si](CCCCl)(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Chloropropyl)triethoxysilane
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.0040g/mL
Punti di ebollizione 230.0°C
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl(CH2)3Si(OCH2CH3)
Indice di rifrazione 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.004
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 240.8
Percent Purity 97+%
Forma fisica Liquid