Learn More
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane, 97%
Codice prodotto. 11450707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450707 500 g 500g
11440707 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11450707 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22517.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2530-87-2 | C6H15ClO3Si | 198.718 g/mol
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane is a good coupling agent for epoxy resins to glass in laminates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane is a good coupling agent for epoxy resins to glass in laminates.
Solubility
Hydrolyzes in water.
Notes
Moisture sensitive. Store away from strong oxidizing agents, water/ moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2530-87-2
Formula molecolare C6H15ClO3Si
Molecular Weight (g/mol) 198.718
Numero MDL MFCD00000997
InChI Key OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan
PubChem CID 62449
IUPAC Name 3-chloropropyl(trimethoxy)silane
SMILES CO[Si](CCCCl)(OC)OC
Specifica
Punti di ebollizione 195°C to 197°C
Materiale o nome chimico (3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Punto di fusione -50°C
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 78°C (172°F)
Odore Recognizable
Indice di rifrazione 1.42
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.077
Beilstein 969627
Informazioni di solubilità Hydrolyzes in water.
Peso formulazione 198.72
Percent Purity 97%