Learn More
(3-chloropropyl)trimethoxysilane, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10694992 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10694992 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10051390 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10187653 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10694992 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 137281000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2530-87-2 | C6H15ClO3Si | 198.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2530-87-2
Formula molecolare C6H15ClO3Si
Molecular Weight (g/mol) 198.72
Numero MDL MFCD00000997
InChI Key OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan
PubChem CID 62449
IUPAC Name 3-chloropropyl(trimethoxy)silane
SMILES CO[Si](CCCCl)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico (3-Chloropropyl)trimethoxysilane
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 195°C to 196°C (750.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)3Si(CH2)3Cl
Indice di rifrazione 1.4190 to 1.421
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.07
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 198.72
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid